2-(Bromomethyl)-2-phenyl-1,3-dioxolane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32045-1G OR32045-5G
APOSOR32045-1GEA 1480 DKK
APOSOR32045-1G APOSOR32045-5G
2-(Bromomethyl)-2-phenyl-1,3-dioxolane 95%
2-(Bromomethyl)-2-phenyl-1,3-dioxolane
Formel: C₁₀H₁₁BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00225209
CAS-nummer: 3418-21-1