3-Chloro-N-(4-morpholinophenyl)propanamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32039-1G OR32039-5G
APOSOR32039-1GEA 2030 DKK
APOSOR32039-1G APOSOR32039-5G
3-Chloro-N-(4-morpholinophenyl)propanamide 95%
3-Chloro-N-(4-morpholinophenyl)propanamide
Formel: C₁₃H₁₇ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00172701
CAS-nummer: 250714-83-1