2-Chloro-N-(4-morpholinophenyl)acetamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32038-1G OR32038-5G
APOSOR32038-1GEA 2030 DKK
APOSOR32038-1G APOSOR32038-5G
2-Chloro-N-(4-morpholinophenyl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(4-morpholinophenyl)acetamide
Formel: C₁₂H₁₅ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00172685
CAS-nummer: 170655-46-6