2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)acetonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32027-1G OR32027-5G OR32027-25G
APOSOR32027-1GEA 398 DKK
APOSOR32027-1G APOSOR32027-5G APOSOR32027-25G
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)acetonitrile 95%
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)acetonitrile
Formel: C₄H₄N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00792910
CAS-nummer: 81606-79-3