3-(Dimethylamino)-2-(3-thienyl)acrylonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2Z)-3-(Dimethylamino)-2-(thiophen-3-yl)prop-2-enenitrile
OR32007-1G OR32007-25G OR32007-5G OR32007-10G
APOSOR32007-1GEA 1360 DKK
APOSOR32007-1G APOSOR32007-25G APOSOR32007-5G APOSOR32007-10G
3-(Dimethylamino)-2-(3-thienyl)acrylonitrile 95%
3-(Dimethylamino)-2-(3-thienyl)acrylonitrile
Formel: C₉H₁₀N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00127051
CAS-nummer: 165404-39-7