3-(Dimethylamino)-2-(2-thienyl)acrylonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2Z)-3-(Dimethylamino)-2-(thiophen-2-yl)prop-2-enenitrile
OR32006-1G OR32006-25G OR32006-5G
APOSOR32006-1GEA 915 DKK
APOSOR32006-1G APOSOR32006-25G APOSOR32006-5G
3-(Dimethylamino)-2-(2-thienyl)acrylonitrile 95%
3-(Dimethylamino)-2-(2-thienyl)acrylonitrile
Formel: C₉H₁₀N₂S
Molekylvægt: 178.26 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00138239
CAS-nummer: 165404-37-5