2-Brombenzaldehydeoxim 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3195-25G OR3195-5G
APOSOR3195-25GEA 3660 DKK
APOSOR3195-25G APOSOR3195-5G
2-Brombenzaldehydeoxim 96%
2-Brombenzaldehydeoxim
Formel: C₇H₆BrNO
Smeltepunkt: 102…104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082734
CAS-nummer: 34158-72-0