trans-1,4-Dibrom-2-buten
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR3193-100G OR3193-25G OR3193-500G
APOSOR3193-100GEA 273 DKK
APOSOR3193-100G APOSOR3193-25G APOSOR3193-500G
trans-1,4-Dibrom-2-buten
trans-1,4-Dibromo-2-butene
Formel: C₄H₆Br₂
Kogepunkt: 205 °C
Smeltepunkt: 48…53 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000249
CAS-nummer: 821-06-7
EINECS: 212-472-7
UN nummer: 2923
ADR: 8+6.1,II