4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on-2-ylboronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one-2-boronic acid pinacol ester, 4,4-Dimethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-2-enone
OR3187-100MG OR3187-50MG
APOSOR3187-100MGEA 414 DKK
APOSOR3187-100MG APOSOR3187-50MG
4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on-2-ylboronic acid pinacol ester
4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on-2-ylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₂₃BO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027074
CAS-nummer: 219489-09-5