4-Methylbenzyl mercaptan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: p-Xylene-α-thiol
OR31845-25ML OR31845-5ML
APOSOR31845-25MLEA 3550 DKK
APOSOR31845-25ML APOSOR31845-5ML
4-Methylbenzyl mercaptan 97%
4-Methylbenzyl mercaptan
Formel: C₈H₁₀S
Smeltepunkt: 116…118/35mm °C
Massefylde: 1,023 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039652
CAS-nummer: 4498-99-1
EINECS: 224-796-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III