5-Bromo-7-nitro-1H-indole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR318113-1G OR318113-5G
APOSOR318113-1GEA 589 DKK
APOSOR318113-1G APOSOR318113-5G
5-Bromo-7-nitro-1H-indole 95+%
5-Bromo-7-nitro-1H-indole
Formel: C₈H₅BrN₂O₂
Smeltepunkt: 206…208 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00619260
CAS-nummer: 165669-16-9