5-Brom-7-nitroindolin 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR318111-1G OR318111-5G OR318111-25G
APOSOR318111-1GEA 216 DKK
APOSOR318111-1G APOSOR318111-5G APOSOR318111-25G
5-Brom-7-nitroindolin 95+%
5-Brom-7-nitroindolin
Formel: C₈H₇BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005708
CAS-nummer: 80166-90-1