7-Bromo-5-nitroindoline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR318110-1G OR318110-5G
APOSOR318110-1GEA 284 DKK
APOSOR318110-1G APOSOR318110-5G
7-Bromo-5-nitroindoline 95+%
7-Bromo-5-nitroindoline
Formel: C₈H₇BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258800
CAS-nummer: 87240-06-0