1-Acetyl-5-bromoindolin-7-amine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR318106-1G OR318106-5G
APOSOR318106-1GEA 3450 DKK
APOSOR318106-1G APOSOR318106-5G
1-Acetyl-5-bromoindolin-7-amine 95+%
1-Acetyl-5-bromoindolin-7-amine
Formel: C₁₀H₁₁BrN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258794
CAS-nummer: 133433-62-2