Methyl-2-amino-4-(methoxymethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR318102-1G OR318102-10G OR318102-5G
APOSOR318102-1GEA 2620 DKK
APOSOR318102-1G APOSOR318102-10G APOSOR318102-5G
Methyl-2-amino-4-(methoxymethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate 95+%
Methyl-2-amino-4-(methoxymethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel: C₇H₁₀N₂O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12028044
CAS-nummer: 733754-08-0