5-Chloro-1,6-naphthyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR318078-1G OR318078-10G OR318078-5G
APOSOR318078-1GEA 1240 DKK
APOSOR318078-1G APOSOR318078-10G APOSOR318078-5G
5-Chloro-1,6-naphthyridine 95+%
5-Chloro-1,6-naphthyridine
Formel: C₈H₅ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01646205
CAS-nummer: 23616-32-2