tert-Butyl-3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR318070-5G OR318070-10G
APOSOR318070-5GEA 284 DKK
APOSOR318070-5G APOSOR318070-10G
tert-Butyl-3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08460962
CAS-nummer: 181269-69-2