tert-Butyl piperidine-3-carboxylate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR318067-1G OR318067-5G
APOSOR318067-1GEA 3320 DKK
APOSOR318067-1G APOSOR318067-5G
tert-Butyl piperidine-3-carboxylate 95+%
tert-Butyl piperidine-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11041017
CAS-nummer: 301180-05-2