1-(4-Methoxybenzyl)piperidin-4-one 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR318062-1G OR318062-25G OR318062-5G
APOSOR318062-1GEA 2050 DKK
APOSOR318062-1G APOSOR318062-25G APOSOR318062-5G
1-(4-Methoxybenzyl)piperidin-4-one 90%
1-(4-Methoxybenzyl)piperidin-4-one
Formel: C₁₃H₁₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09938405
CAS-nummer: 905986-94-9