Methyl-4-((4-oxopiperidin-1-yl)methyl)benzoate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR318061-1G OR318061-10G OR318061-5G
APOSOR318061-1GEA 1720 DKK
APOSOR318061-1G APOSOR318061-10G APOSOR318061-5G
Methyl-4-((4-oxopiperidin-1-yl)methyl)benzoate 95+%
Methyl-4-((4-oxopiperidin-1-yl)methyl)benzoate
Formel: C₁₄H₁₇NO₃
Molekylvægt: 247.3 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11052315
CAS-nummer: 943767-91-7