2-(2-Mercaptoethyl)isoindoline-1,3-dione 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR318057-1G OR318057-10G OR318057-5G
APOSOR318057-1GEA 3780 DKK
APOSOR318057-1G APOSOR318057-10G APOSOR318057-5G
2-(2-Mercaptoethyl)isoindoline-1,3-dione 95+%
2-(2-Mercaptoethyl)isoindoline-1,3-dione
Formel: C₁₀H₉NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023091
CAS-nummer: 4490-75-9