3-Amino-4-ethoxybenzoic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR318056-1G OR318056-25G OR318056-5G
APOSOR318056-1GEA 1770 DKK
APOSOR318056-1G APOSOR318056-25G APOSOR318056-5G
3-Amino-4-ethoxybenzoic acid 95+%
3-Amino-4-ethoxybenzoic acid
Formel: C₉H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11052311
CAS-nummer: 875256-49-8