N,N-Dimethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR318055-1G OR318055-10G OR318055-5G
APOSOR318055-1GEA 2050 DKK
APOSOR318055-1G APOSOR318055-10G APOSOR318055-5G
N,N-Dimethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline hydrochloride 95+%
Formel: C₁₄H₂₃BClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11052310
CAS-nummer: 1231967-65-9