Ethyl-2-(3-iodophenoxy)acetate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR318049-1G OR318049-10G OR318049-5G
APOSOR318049-1GEA 2050 DKK
APOSOR318049-1G APOSOR318049-10G APOSOR318049-5G
Ethyl-2-(3-iodophenoxy)acetate 95+%
Ethyl-2-(3-iodophenoxy)acetate
Formel: C₁₀H₁₁IO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659701
CAS-nummer: 90888-04-3