2-tert-Butyl-4-methyl-1H-indole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR318048-1G OR318048-5G
APOSOR318048-1GEA 6710 DKK
APOSOR318048-1G APOSOR318048-5G
2-tert-Butyl-4-methyl-1H-indole 95+%
2-tert-Butyl-4-methyl-1H-indole
Formel: C₁₃H₁₇N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08275975
CAS-nummer: 57880-12-3