2-tert-Butyl-6-methyl-1H-indole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR318047-1G OR318047-5G OR318047-25G
APOSOR318047-1GEA 317 DKK
APOSOR318047-1G APOSOR318047-5G APOSOR318047-25G
2-tert-Butyl-6-methyl-1H-indole 95+%
2-tert-Butyl-6-methyl-1H-indole
Formel: C₁₃H₁₇N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11052309
CAS-nummer: 1049676-92-7