4-Chloro-2-(pyridin-2-yl)-6-(pyridin-3-yl)pyrimidine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR318039-1G
OR318039-5G
OR318039-10G
APOSOR318039-1GEA
4000
DKK
APOSOR318039-1G
APOSOR318039-5G
APOSOR318039-10G
4-Chloro-2-(pyridin-2-yl)-6-(pyridin-3-yl)pyrimidine 95+%
4-Chloro-2-(pyridin-2-yl)-6-(pyridin-3-yl)pyrimidine
Formel:
C₁₄H₉ClN₄ Molekylvægt: 268.71 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD10688276 CAS-nummer: 1001915-28-1 |