1H-Pyrrolo[3,2-h]quinoline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR318038-1G OR318038-5G
APOSOR318038-1GEA 4670 DKK
APOSOR318038-1G APOSOR318038-5G
1H-Pyrrolo[3,2-h]quinoline 95+%
1H-Pyrrolo[3,2-h]quinoline
Formel: C₁₁H₈N₂
Smeltepunkt: 102…103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00214439
CAS-nummer: 233-88-5