Imidazo[2,1-b]benzothiazole-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR318037-1G OR318037-10G OR318037-5G
APOSOR318037-1GEA 1470 DKK
APOSOR318037-1G APOSOR318037-10G APOSOR318037-5G
Imidazo[2,1-b]benzothiazole-2-carboxylic acid 95%
Imidazo[2,1-b]benzothiazole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆N₂O₂S
Smeltepunkt: 256…259 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00203011
CAS-nummer: 64951-09-3