5-Cyclopropyl-2-thioxo-2,3-dihydro-1H-pyrimidin-4-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR318036-1G OR318036-5G OR318036-10G
APOSOR318036-1GEA 3080 DKK
APOSOR318036-1G APOSOR318036-5G APOSOR318036-10G
5-Cyclopropyl-2-thioxo-2,3-dihydro-1H-pyrimidin-4-one 95+%
5-Cyclopropyl-2-thioxo-2,3-dihydro-1H-pyrimidin-4-one
Formel: C₇H₈N₂OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10688279
CAS-nummer: 59698-21-4