3-Hydroxythiophene-2-carboxamide 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR318023-1G OR318023-10G OR318023-5G
APOSOR318023-1GEA 1470 DKK
APOSOR318023-1G APOSOR318023-10G APOSOR318023-5G
3-Hydroxythiophene-2-carboxamide 95+%
3-Hydroxythiophene-2-carboxamide
Formel: C₅H₅NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09057756
CAS-nummer: 57059-24-2