tert-Butyl-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR318022-1G OR318022-10G OR318022-5G
APOSOR318022-1GEA 828 DKK
APOSOR318022-1G APOSOR318022-10G APOSOR318022-5G
tert-Butyl-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate 95+%
tert-Butyl-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08275034
CAS-nummer: 158984-83-9