3-(5-Imidazolyl)pyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR318018-1G OR318018-5G OR318018-10G
APOSOR318018-1GEA 4340 DKK
APOSOR318018-1G APOSOR318018-5G APOSOR318018-10G
3-(5-Imidazolyl)pyridine 95+%
3-(5-Imidazolyl)pyridine
Formel: C₈H₇N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10565593
CAS-nummer: 51746-85-1