4-tert-Butoxybenzoic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR318017-1G OR318017-25G OR318017-5G
APOSOR318017-1GEA 665 DKK
APOSOR318017-1G APOSOR318017-25G APOSOR318017-5G
4-tert-Butoxybenzoic acid 95+%
4-tert-Butoxybenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082602
CAS-nummer: 13205-47-5