[R,S]-tert-Butyl-3-amino-2-methylpropionate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR318014-1G OR318014-10G OR318014-5G
APOSOR318014-1GEA 4340 DKK
APOSOR318014-1G APOSOR318014-10G APOSOR318014-5G
[R,S]-tert-Butyl-3-amino-2-methylpropionate 95+%
[R,S]-tert-Butyl-3-amino-2-methylpropionate
Formel: C₈H₁₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10688272
CAS-nummer: 120378-12-3