tert-Butyl-3-aminopropyl(ethyl)carbamate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR318006-1G OR318006-5G
APOSOR318006-1GEA 2790 DKK
APOSOR318006-1G APOSOR318006-5G
tert-Butyl-3-aminopropyl(ethyl)carbamate 95+%
tert-Butyl-3-aminopropyl(ethyl)carbamate
Formel: C₁₀H₂₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11052322
CAS-nummer: 273409-54-4