4-[(Methylamino)carbonyl]benzoic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR318005-1G OR318005-10G OR318005-5G
APOSOR318005-1GEA 2870 DKK
APOSOR318005-1G APOSOR318005-10G APOSOR318005-5G
4-[(Methylamino)carbonyl]benzoic acid 95+%
4-[(Methylamino)carbonyl]benzoic acid
Formel: C₉H₉NO₃
Smeltepunkt: 270…272 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10688269
CAS-nummer: 23754-45-2