tert-Butyl-3-amino-3-oxopropyl(benzyl)carbamate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR318003-1G OR318003-10G OR318003-5G
APOSOR318003-1GEA 1790 DKK
APOSOR318003-1G APOSOR318003-10G APOSOR318003-5G
tert-Butyl-3-amino-3-oxopropyl(benzyl)carbamate 95+%
tert-Butyl-3-amino-3-oxopropyl(benzyl)carbamate
Formel: C₁₅H₂₂N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10688278
CAS-nummer: 1040682-30-1