3-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-2-yl)propionic acid hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR318002-1G OR318002-5G
APOSOR318002-1GEA 3660 DKK
APOSOR318002-1G APOSOR318002-5G
3-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-2-yl)propionic acid hydrochloride 95+%
3-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-2-yl)propionic acid hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₆ClNO₂
Molekylvægt: 241.72 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10688268
CAS-nummer: 846576-15-6