4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR318000-1G OR318000-10G OR318000-5G
APOSOR318000-1GEA 1560 DKK
APOSOR318000-1G APOSOR318000-10G APOSOR318000-5G
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole 95+%
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇ClN₂
Smeltepunkt: 184…185 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03647018
CAS-nummer: 111016-47-8