1-Brom-5-nitronaphthalen 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR3179-100G OR3179-25G OR3179-5G
APOSOR3179-100GEA 1380 DKK
APOSOR3179-100G APOSOR3179-25G APOSOR3179-5G
1-Brom-5-nitronaphthalen 96%
1-Brom-5-nitronaphthalen
Formel: C₁₀H₆BrNO₂
Smeltepunkt: 116…118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00156397
CAS-nummer: 5328-76-7