1-Iodbutan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Butyl iodide
OR3174-100G OR3174-500G
APOSOR3174-100GEA 545 DKK
APOSOR3174-100G APOSOR3174-500G
1-Iodbutan
1-Iodobutane
Formel: C₄H₉I
Molekylvægt: 184.02 g/mol
Kogepunkt: 130…131 °C
Smeltepunkt: –103 °C
Massefylde: 1.617 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 33 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001098
CAS-nummer: 542-69-8
EINECS: 208-824-4
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01572