4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR317325-1G OR317325-5G
APOSOR317325-1GEA 545 DKK
APOSOR317325-1G APOSOR317325-5G
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
Formel: C₇H₅BrN₂O
Molekylvægt: 213.0314 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12406103
CAS-nummer: 1086064-49-4