3-Ethyl-3-oxetanmethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR317261-100G OR317261-25G OR317261-500G
APOSOR317261-100GEA 186 DKK
APOSOR317261-100G APOSOR317261-25G APOSOR317261-500G
3-Ethyl-3-oxetanmethanol 97%
3-Ethyl-3-oxetanmethanol
Formel: C₆H₁₂O₂
Kogepunkt: 96 °C/4mmHg
Massefylde: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190143
CAS-nummer: 3047-32-3
EINECS: 221-254-0