Ethyl-1-boc-3-azetidineacetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR317235-1G OR317235-5G
APOSOR317235-1GEA 162 DKK
APOSOR317235-1G APOSOR317235-5G
Ethyl-1-boc-3-azetidineacetate
Ethyl-1-boc-3-azetidineacetate
Formel: C₁₂H₂₁NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11616049
CAS-nummer: 158602-35-8