Methyl-2-azetidinecarboxylate hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR317227-1G OR317227-5G
APOSOR317227-1GEA 861 DKK
APOSOR317227-1G APOSOR317227-5G
Methyl-2-azetidinecarboxylate hydrochloride 95%
Methyl-2-azetidinecarboxylate hydrochloride
Formel: C₅H₁₀ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861757
CAS-nummer: 162698-26-2