1,6-Diiodhexan 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3172-100G OR3172-25G
APOSOR3172-100GEA 656 DKK
APOSOR3172-100G APOSOR3172-25G
1,6-Diiodhexan 98%
1,6-Diiodohexane
Formel: C₆H₁₂I₂
Kogepunkt: 141…142 °C/10mmHg
Smeltepunkt: 44478 °C
Massefylde: 2,052 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001103
CAS-nummer: 629-09-4
EINECS: 211-073-5