(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR317181-1G OR317181-5G
APOSOR317181-1GEA 889 DKK
APOSOR317181-1G APOSOR317181-5G
(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
Formel: C₉H₁₇NO₃
Massefylde: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093620
CAS-nummer: 161511-85-9