N,N-Dimethyl-3-azetidinamine dihydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR317171-1G OR317171-5G OR317171-10G
APOSOR317171-1GEA 719 DKK
APOSOR317171-1G APOSOR317171-5G APOSOR317171-10G
N,N-Dimethyl-3-azetidinamine dihydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-3-azetidinamine dihydrochloride
Formel: C₅H₁₄Cl₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09264378
CAS-nummer: 124668-49-1