1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR317164-1G OR317164-5G
APOSOR317164-1GEA 0 DKK
APOSOR317164-1G APOSOR317164-5G
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
Formel: C₉H₁₆BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16556174
CAS-nummer: 253176-93-1